Learn More
Ácido 2-fluoro-4-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466880 5 g 5 g
11456880 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19960.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 162101-31-7 | C7H8BFO3 | 169.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162101-31-7
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD04039323
Clave InChI ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
PubChem CID 15789384
Nombre IUPAC ácido (2-fluoro-4-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 9192698
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%