Learn More
2-Fluoro-4-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498607 5 g 5 g
11488607 1 g 1 g
11408617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19726.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331-64-6 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331-64-6
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00236679
Clave InChI UNWQNFJBBWXFBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-p-anisaldehyde, 2-fluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-4-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-methoxy, 2-fluoro-4-methoxybenzaldhyde, pubchem1447, acmc-209hyt, 3-fluoro-4-formylanisole, 2-fluor-4-methoxybenzaldehyd
PubChem CID 2734873
Nombre IUPAC 2-Fluoro-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 42°C to 47°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3237954
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%