Learn More
2'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15157422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15157422 100 g Frasco de vidrio 100 g
15127422 5 g Frasco de vidrio 5 g
15147422 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15157422 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 263541000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 74457-86-6
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD00042290
Clave InChI PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-fluoro-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-3-fluoroanisole, 1-acetyl-2-fluoro-4-methoxybenzene, 2'-fluor-4'-methoxyacetophenone, 2-fluoro-4-methoxy-acetophenone, ethanone, 1-2-fluoro-4-methoxyphenyl, zlchem 344
PubChem CID 592821
Nombre IUPAC 1-(2-fluoro-4-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=C(C(C)=O)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C to 54.0°C
Color Incolora
Punto de ebullición 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Solución viscosa
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2