Learn More
2-Fluoro-4-iodopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10779405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10779405 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10306674 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10779405 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07994DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 22282-70-8
Fórmula molecular C5H3FIN
Peso molecular (g/mol) 222.989
Número MDL MFCD03092926
Clave InChI ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodo-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-iodo-pyridine, 2-fluoro-4-iodo pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-iodo, pubchem1231, pubchem3510, fluoro-4-iodo pyridine, acmc-1cg64, ksc201s6h
PubChem CID 7023570
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-iodopiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodopyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.98
Porcentaje de pureza 97%