Learn More
2-Fluoro-4-yodobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458568 5 g 5 g
15468568 250 mg 250 miligramos
15448568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61973.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137553-42-5 | C7H3FIN | 247.011 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizadas como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137553-42-5
Fórmula molecular C7H3FIN
Peso molecular (g/mol) 247.011
Número MDL MFCD03094172
Clave InChI WHQVXHBSTRFRCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-cyano-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenecarbonitrile, pubchem4778, acmc-209xcp, intermediates-zcf02061, 4-iodo-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-iodo-benzonitrile, ksc493i5t, benzonitrile,2-fluoro-4-iodo
PubChem CID 2774518
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-yodobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Color Rojo a marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo