Learn More
2-fluoro-4-yodoanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-iodoaniline |
| CAS | 29632-74-4 |
| Fórmula molecular | C6H5FIN |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-4-iodobenzenamine, 2-Fluoro-4-iodophenylamine, 4-Iodo-2-fluoroaniline, NSC 146507 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 237.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.9451 |