Learn More
2-Fluoro-4-yodoanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490607 5 g 5 g
11400617 25 g 25 g
11410617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22450.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29632-74-4 | C6H5FIN | 237.016 g/mol
2-Fluoro-4-iodoaniline is widely used in the pharmaceutical, chemical and food industries as a fundamental building block to create a variety of important compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fluoro-4-yodoanilina se utiliza ampliamente en las industrias farmacéutica, química y alimentaria como compuesto básico fundamental para crear una variedad de compuestos importantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29632-74-4
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.016
Número MDL MFCD00011738
Clave InChI CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-yodoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodoaniline
Punto de fusión 55°C to 57°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2081100
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 99%