Learn More
2-Fluoro-4-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10672345 5 g Frasco de vidrio 5 g
10372823 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10672345 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311930050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 29632-74-4
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.01
Número MDL MFCD00011738
Clave InChI CUMTUBVTKOYYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-iodo-phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-4-iodo, 2-fluoro-4-iodobenzenamine, 2-fluoro-4-iodo aniline, 2-fluoro-4-iodo-aniline, 2-fluoro-4-iodophenylamine, zlchem 543, pubchem1532, 2-fluoro4-iodoaniline, 2-fluoro-4-iodaniline
PubChem CID 185694
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-yodoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodoaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51°C to 57°C
Color Blanco a marrón
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H3(F)NH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo