Learn More
2-Fluoro-4-yodo-5-metilpiridina, 95 %
Código de producto. 15422429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422429 250 mg 250 miligramos
15402429 1 g 1 g
15412429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15422429 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64983.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153034-94-7
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.016
Número MDL MFCD03095297
Clave InChI BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-iodo-5-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl-pyridine, 6-fluoro-4-iodo-b-picoline, 6-fluoro-4-iodo-3-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl pyridine, pyridine,2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pyridine, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pubchem1305, acmc-20el7f, abbypharma ap-30-1289
PubChem CID 10060052
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-yodo-5-metilpiridina
SMILES CC1=CN=C(C=C1I)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 6643371
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.