Learn More
2-Fluoro-4-yodo-5-metilpiridina, 95 %
Código de producto. 15402429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15402429 1 g 1 g
15422429 250 mg 250 miligramos
15412429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64983.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153034-94-7
Fórmula molecular C6H5FIN
Peso molecular (g/mol) 237.016
Número MDL MFCD03095297
Clave InChI BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-iodo-5-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl-pyridine, 6-fluoro-4-iodo-b-picoline, 6-fluoro-4-iodo-3-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl pyridine, pyridine,2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pyridine, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pubchem1305, acmc-20el7f, abbypharma ap-30-1289
PubChem CID 10060052
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-yodo-5-metilpiridina
SMILES CC1=CN=C(C=C1I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 6643371
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido