Learn More
2-Fluoro-4-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434317 250 mg 250 miligramos
15424317 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31697.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 22282-69-5 | C5H4FNO | 113.091 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-69-5
Fórmula molecular C5H4FNO
Peso molecular (g/mol) 113.091
Número MDL MFCD04114159
Clave InChI BRLSDLHMGRDAPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridin-4-ol, 2-fluoro-4-hydroxypyridine, 2-fluoro-pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinol, 4 1h-pyridinone,2-fluoro, 2-fluoranyl-1h-pyridin-4-one, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro, 4 1h-pyridinone, 2-fluoro-9ci
PubChem CID 2762834
Nombre IUPAC 2-fluoro-1H-piridin-4-ona
SMILES C1=CNC(=CC1=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.09
Porcentaje de pureza 97%