Learn More
Ácido 2-fluoro-4-hidroxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid |
| CAS | 1376989-43-3 |
| Fórmula molecular | C6 H6 B F O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BFO3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,9-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(O)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-fluoro-4-hidroxifenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.919 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.039 |