Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-4-(hidroximetil)fenilborónico, TRC
Código de producto. 30398520
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30398520 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30398520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59531850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS 1314141-37-1
Fórmula molecular C13H18BFO3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-9(8-16)7-11(10)15/h5-7,16H,8H2,1-4H3
SMILES FC1=CC(=CC=C1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C)CO
Nombre IUPAC (3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 252.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.13