Learn More
Éster de pinacol del ácido 2-fluoro-4-(hidroximetil)fenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1314141-37-1 |
| Fórmula molecular | C13H18BFO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-6-5-9(8-16)7-11(10)15/h5-7,16H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | FC1=CC(=CC=C1B2OC(C)(C)C(O2)(C)C)CO |
| Nombre IUPAC | (3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 252.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.13 |