Learn More
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407114 1 g 1 g
11417114 5 g 5 g
11427114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82380-18-5 | C7H4FNO | 137.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82380-18-5
Fórmula molecular C7H4FNO
Peso molecular (g/mol) 137.113
Número MDL MFCD00192177
Clave InChI REIVHYDACHXPNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-3-fluorophenol, 3-fluoro-4-cyanophenol, 2-fluoro-4-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy, 4-hydroxy-2-fluorobenzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxy-benzonitrile, 2-fluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2610, pubchem3495
PubChem CID 2734675
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 123°C to 126°C
Densidad 1.45
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 4741066
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.11
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile