Learn More
Ácido 2-fluoro-4-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15555256 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15555256 25 g 25 g
15581832 1 g 1 g
15545256 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15555256 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 65145-13-3
Fórmula molecular C7H5FO3
Peso molecular (g/mol) 156.11
Número MDL MFCD01310985
Clave InChI NXWTWYULZRDBSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem2608, acmc-1b9jp, 4-hydroxyfluorobenzoic acid, frinton fr-2445, ksc352q5p, 2-fluoro-4-hydroxybenzoicacid, 4-hydroxy-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro4-hydroxy-benzoic acid
PubChem CID 2783398
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 187.0°C to 188.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RU– Solo para uso en investigación