Learn More
2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11326649 500 mg 500 miligramos
11316649 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26218.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 348-27-6 | C7H5FO2 | 140.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-27-6
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.113
Número MDL MFCD06797918
Clave InChI ONRPXRPUBXXCCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-hydroxy, pubchem1442, acmc-1act5, ksc497m4n, #
PubChem CID 587246
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 500 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 97%