Learn More
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478717 5 g 5 g
11399619 1 g 1 g
11488717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19884.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98619-07-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone is used in used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-fluoro-4′-hidroxiacetofenona se utiliza en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98619-07-9
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00142713
Clave InChI ZCZIRBNZMFUCOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-fluoro-4'-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-fluoroacetophenone, 2-fluoro-4-hydroxyacetophenone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl-1-ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl ethan-1-one, 1-2-fluoro-4-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-fluoro-4-hydroxyphenyl, 4'-hydroxy-2'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2724912
Nombre IUPAC 1-(2-fluoro-4-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 121°C to 123°C
Cantidad 5 g
Beilstein 696642
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%