Learn More
2-Fluoro-4-desfluoro Bicalutamida, TRC
Código de producto. 30405128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405128 50 mg
30398513 10 mg
30408399 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405128 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59085050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159977-36-2
Fórmula molecular C18 H14 F4 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 430.3734
Sinónimo Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-3-(2-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccccc1F)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(2-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)15-5-3-2-4-14(15)19)16(25)24-12-7-6-11(9-23)13(8-12)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.061