Learn More
2'-Fluoro-4-bifenilmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457147 250 mg 250 miligramos
15447147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34211.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 773872-57-4 | C13H11FO | 202.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773872-57-4
Fórmula molecular C13H11FO
Peso molecular (g/mol) 202.228
Número MDL MFCD05980834
Clave InChI WABWIEVUZWQZLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-fluorophenyl phenyl methanol, 4-2-fluorophenyl benzyl alcohol, 2'-fluoro-4-biphenylmethanol, 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 1,1'-biphenyl-4-methanol,2'-fluoro, 2'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-yl methanol, 4-2-fluorophenyl-phenyl-methanol
PubChem CID 1392693
Nombre IUPAC [4-(2-fluorofenil)fenil]metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=C(C=C2)CO)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-4-biphenylmethanol
Punto de fusión 57°C to 59°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.23
Porcentaje de pureza 97%