Learn More
2-Fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15474687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474687 5 g 5 g
15464687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32020.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017777-37-5
Fórmula molecular C9H3F7O
Peso molecular (g/mol) 260.11
Número MDL MFCD09258668
Clave InChI CXWRFYUFIINRJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-6-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl
PubChem CID 46737497
Nombre IUPAC 2-fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC1=CC(=CC(=C1C=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4154
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.11
Porcentaje de pureza 97%