Learn More
2-Fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464687 1 g 1 g
15474687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32020.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017777-37-5
Fórmula molecular C9H3F7O
Peso molecular (g/mol) 260.11
Número MDL MFCD09258668
Clave InChI CXWRFYUFIINRJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-6-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,6-bis trifluoromethyl
PubChem CID 46737497
Nombre IUPAC 2-fluoro-4,6-bis(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC1=CC(=CC(=C1C=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4154
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.11
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.