Learn More
Ácido 2-fluoro-3-ureidopropenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-3-ureidopropenoic Acid |
| CAS | 76831-42-0 |
| Fórmula molecular | C4H5FN2O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 3-[(Aminocarbonyl)amino]-2-fluoro-2-propenoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5FN2O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h1H,(H,8,9)(H3,6,7,10)/b2-1- |
| SMILES | NC(=O)N\C=C(/F)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-3-(carbamoilamino)-2-fluoroprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0284 |