Learn More
Ácido 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10706505 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706505 1 g Frasco de vidrio 1 g
10051564 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10706505 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398190010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 115029-22-6
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00040980
Clave InChI XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
PubChem CID 518002
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C to 128.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(CF3)CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.