Learn More
Ácido 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409786 1 g 1 g
11419786 5 g 5 g
11319629 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20280.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115029-22-6 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115029-22-6
Fórmula molecular C8H3F4O2
Peso molecular (g/mol) 207.10
Número MDL MFCD00040980
Clave InChI XVEAMDNSCPPPCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-fluoro-3-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem2741, acmc-1boz3, ksc489q1l, rarechem al bo 0625
PubChem CID 518002
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.11
Porcentaje de pureza 98%