Learn More
2-Fluoro-3-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428736 1 g 1 g
11438736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16906.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123973-25-1
Fórmula molecular C7H5F4N
Peso molecular (g/mol) 179.12
Número MDL MFCD00061241
Clave InChI YKPDYPPZLUZONK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-3-trifluoromethyl aniline, 2-fluoro-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem1539, acmc-1c4t4, ksc494m8t, 2-fluoro-3-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 145569
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC=CC(=C1F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Punto de ebullición 189°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.12
Porcentaje de pureza 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.