Learn More
2-Fluoro-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457768 100 g 100 g
15447768 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61260.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1480-87-1 | C5H3FN2O2 | 142.09 g/mol
2-Fluoro-3-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-fluoro-3-nitropiridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1480-87-1
Fórmula molecular C5H3FN2O2
Peso molecular (g/mol) 142.09
Número MDL MFCD03095068
Clave InChI QDKIYDGHCFZBGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-nitro, pubchem1115, acmc-1bwlp, 2-fluor-3-nitropyridine, 2-fluoro-3-nitropyridine, ksc174g2n
PubChem CID 2762817
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(F)N=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-nitropyridine
Punto de fusión 18°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 110°C (10 mmHg)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja