Learn More
2-Fluoro-3-Ácido nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30180405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180405 1 g 1 g
30179795 5 g 5 g
30179917 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6219231G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317-46-4
Fórmula molecular C7H4NO4F
Peso molecular (g/mol) 185.11
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(c1F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0124