Learn More
Ácido2-fluoro-3-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459828 5 g 5 g
15449828 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63235.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 317-46-4 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317-46-4
Fórmula molecular C7H4FNO4
Peso molecular (g/mol) 185.11
Número MDL MFCD06797825
Clave InChI WLGUSLGYTNJJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-3-nitro benzoic acid, 3-carboxy-2-fluoronitrobenzene, pubchem1398, acmc-1ajf3, ksc494k8n, benzoic acid,2-fluoro-3-nitro
PubChem CID 18672992
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido