Learn More
Bromuro de 2-fluoro-3-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488907 5 g 5 g
11478907 1 g 1 g
11498907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20538.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151412-12-3 | C8H8BrF | 203.054 g/mol
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide, is used as a chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 2-fluoro-3-metilbencilo se utiliza como intermediario químico y orgánico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151412-12-3
Fórmula molecular C8H8BrF
Peso molecular (g/mol) 203.054
Número MDL MFCD00042470
Clave InChI DCGWFNZSJBIAKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-3-methyl, acmc-20anvi, 2-fluoro-3-methylbenzylbromide, 2-fluoro-3-methyl-benzylbromide, 2-fluoro-3-methyl benzyl bromide, 3-bromomethyl-2-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene #
PubChem CID 519062
Nombre IUPAC 1-(Bromometil)-2-fluoro-3-metilbenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Punto de ebullición 105°C to 106°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.548
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 7473765
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.06
Porcentaje de pureza 97%