Learn More
Ácido 2-fluoro-3-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483047 1 g 1 g
15493047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12280.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 315-31-1 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 315-31-1
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD00042504
Clave InChI DGNAETGARNTCIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-m-toluic acid, 2-fluoro-3-methylbenzoicacid, benzoic acid, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-benzoic acid, maybridge1_003142, pubchem1328, fluoro-3-methylbenzoic acid, ksc222a8b, 3-methyl-2-fluorobenzoic acid, 2-fluoro-3-methyl benzoic acid
PubChem CID 2737379
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%