Learn More
2-Fluoro-3-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467648 100 g 100 g
15457648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61143.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1978-33-2 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1978-33-2
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.15
Número MDL MFCD06410915
Clave InChI WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-fluorotoluene, 2-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-3-methylbenzenamine, 3-amino-2-fluoro-toluene, 2-fluoro-3-methyl-aniline, 2-fluoro-3-methylphenylamine, 2-fluoro-3-aminotoluene, benzenamine, 2-fluoro-3-methyl, 2-fluoro-3-methyl-phenylamine, pubchem1536
PubChem CID 22734623
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-metilanilina
SMILES CC1=C(F)C(N)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-methylaniline
Punto de ebullición 87°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1231988
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14
Porcentaje de pureza 98%