Learn More
Ácido 2-fluoro-3-metoxifenilborónico, TRC
Código de producto. 30392740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392740 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30392740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595638100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
CAS 352303-67-4
Fórmula molecular C7H8BFO3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES COc1cccc(B(O)O)c1F
Peso molecular (g/mol) 169.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0551