Learn More
2-Fluoro-3-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342709 1 g 1 g
11352709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26729.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103438-88-6
Fórmula molecular C8H7FO2
Peso molecular (g/mol) 154.14
Número MDL MFCD03411962
Clave InChI LIHCOUDNHILORI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-methoxy benzaldehyde, 2-fluoro-3-formylanisole, benzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy, zlchem 868, pubchem4224, acmc-1bs4m, flouro-3-methoxybenzaldehyde, 2-fluoro-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-3-methoxy, 2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 3774463
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(C=O)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 50°C to 53°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 97%