Learn More
2-fluoro-3-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-3-methoxyaniline |
| CAS | 801282-00-8 |
| Fórmula molecular | C7H8FNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoro-3-methoxy-benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8FNO/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(N)c1F |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-3-metoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.059 |