Learn More
2-Fluoro-3-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489260 1 g 1 g
11479260 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50146.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113975-22-7
Fórmula molecular C5H3FIN
Peso molecular (g/mol) 222.989
Número MDL MFCD03095287
Clave InChI WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
PubChem CID 7009501
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-iodopiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-iodopyridine
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.99
Porcentaje de pureza 97%