Learn More
2-Fluoro-3-yodopiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10346374
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10346374 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10346374 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00359DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-iodopyridine
CAS 113975-22-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H3FIN
Número MDL MFCD03095287
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
Clave InChI WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)I
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-iodopiridina
Peso molecular (g/mol) 222.989
PubChem CID 7009501
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.98
Porcentaje de pureza 97%