Learn More
2-Fluoro-3-yodopiridina, 95 %, Acros Organics™
Código de producto. 15342052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15342052 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15342052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-3-iodopyridine
CAS 113975-22-7
Punto de fusión 45.0°C to 47.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H3FIN
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-fluoro-3-iodo, zlchem 409, 2-fluoro-3 iodopyridine, 2-fluoro-3-iodo-pyridin, 2-fluoro-3-iodopyridine, 2-fluoro-3-iodopyridine;, 2-fluoro-3-iodo pyridine, acmc-1c73w, ksc174s0n
Clave InChI WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)I
Nombre IUPAC 2-fluoro-3-iodopiridina
Peso molecular (g/mol) 222.98
PubChem CID 7009501
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.98
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoro-3-iodopyridine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.