Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluoro-2'-desoxiuridina, 99 %
Código de producto. 15477139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477139 1 g 1 g
15487139 5 g 5 g
15497139 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477139 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65948.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 784-71-4 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine is used as a component incorporated into therapeutic oligonucleotides to combat prostate and breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-fluoro-2′-desoxiuridina se utiliza como un componente incorporado en los oligonucleótidos terapéuticos para combatir el cáncer de próstata y de mama.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 784-71-4
Fórmula molecular C9H11FN2O5
Peso molecular (g/mol) 246.19
Número MDL MFCD01317293
Clave InChI UIYWFOZZIZEEKJ-XVFCMESISA-N
Sinónimo 2'-deoxy-2'-fluorouridine, 2'-fluoro-2'-deoxyuridine, unii-y2yc903qw8, uridine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2'-deoxy-2'-fluoro-uridine, 2-fluoro-2-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4-dione, 2'fluoro-2'-deoxyuridine, 1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione, pubchem14203
PubChem CID 150851
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo