Learn More
2'-Fluoro-2'-desoxiinosina, 99 %
Código de producto. 15436789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436789 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15436789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65208.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80049-87-2 | Molecular Formula: C10H11FN4O4 | Molecular Weight: 270.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80049-87-2
Fórmula molecular C10H11FN4O4
Peso molecular (g/mol) 270.22
Número MDL MFCD09750860
Clave InChI NRVOTDBYJXFINS-GPGUAWMRNA-N
PubChem CID 196148
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](F)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sinónimo 2'-fluoro-2'-deoxyinosine, 2'-deoxy-2'-fluoroinosine, inosine,2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2'-dfin, 9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2'-deoxy-2'-fluoro-inosine, inosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine, 9-2-deoxy-2-fluoro-beta-d-ribofuranosyl-9h-purin-6 1h-one
Nombre IUPAC 9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo