Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine, 99 %
Código de producto. 15436179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436179 1 g 1 g
15446179 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436179 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64055.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78842-13-4 | C10H12FN5O4 | 285.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78842-13-4
Fórmula molecular C10H12FN5O4
Peso molecular (g/mol) 285.24
Número MDL MFCD00923832
Clave InChI UXUZARPLRQRNNX-SJLGBTOWNA-N
Sinónimo 2'-deoxy-2'-fluoroguanosine, 2'-fluoro-2'-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl-1,9-dihydro-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2'-dfgs, deoxyfluoroguanosine, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one
PubChem CID 196536
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-3H-purina-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo