Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Fluoro-2'-deoxicitidina, 99 %
Código de producto. 15476999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476999 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15476999 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65632.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10212-20-1 | C9H12FN3O4 | 245.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2′-Fluoro-2′-deoxicitidina es un potente inhibidor del virus de la hepatitis C subgenómica en células Huh-7. 2′Se ha demostrado que el -fluoro-2′-deoxicitidina inhibe el virus de la enfermedad de Borna en la replicación y propagación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine
CAS 10212-20-1
Color Blanco
Fórmula molecular C9H12FN3O4
Número MDL MFCD00057445
Cantidad 1 g
Sinónimo 2'-deoxy-2'-fluorocytidine, 2'-fluoro-2'-deoxycytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-3-fluoro-4-hydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl pyrimidin-2-one, cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro, unii-lcy080jpy9, 2-deoxy-2-fluorocytidine, lcy080jpy9, 2'-fc, 2'-fluoro-d-cytidine
Información de solubilidad Soluble in DMSO,Methanol.
Clave InChI NVZFZMCNALTPBY-XVFCMESISA-N
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)F
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 245.21
PubChem CID 101507
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo