Learn More
2'-Fluoro-2'-desoxiadenosina, TRC
Código de producto. 30407103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407103 500 mg
30397822 50 mg
30393602 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF590805500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64183-27-3
Fórmula molecular C10H12FN5O3
Peso molecular (g/mol) 269.24
Sinónimo 2-Fluoro-2-Deoxyadenosine
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purina-9-il)-4-fluoro-2-(hidroximetil)tetrahidrofurano-3-ol
SMILES F[C@H]1[C@H](N2C=3C(N=C2)=C(N)N=CN3)O[C@H](CO)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12FN5O3/c11-5-7(18)4(1-17)19-10(5)16-3-15-6-8(12)13-2-14-9(6)16/h2-5,7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)/t4-,5-,7-,10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.09