Learn More
2'-Fluoro-2'-desoxiadenosina, 99 %
Código de producto. 15486899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486899 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15486899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65441.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64183-27-3 | Molecular Formula: C10H12FN5O3 | Molecular Weight: 269.24 g/mol
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine is a potential prodrug for 2-fluroadenine, involves deoxygenation by reduction of the 2'-thiocar-bonylimidazolide with (Tms)3SiH as hydrogen donor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-fluoro-2′-desoxiadenosina es un profármaco potencial para 2-fluroadenine, que implica la desoxigenación por reducción de 2′-tiocar-bonilimidazolide con (Tms)3SiH como donante de hidrógeno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64183-27-3
Fórmula molecular C10H12FN5O3
Peso molecular (g/mol) 269.24
Número MDL MFCD09750859
Clave InChI ZGYYPTJWJBEXBC-GPGUAWMRNA-N
Sinónimo 2'-fluoro-2'-deoxyadenosine, 2'-deoxy-2'-fluoroadenosine, adenosine, 2'-deoxy-2'-fluoro, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 9-2-fluoro-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-purin-6-amine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-4-fluoro-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol, 2-fluoro-2-deoxyadenosine, 2'f-da
PubChem CID 100253
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3F)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-4-fluoro-2-(hidroximetil)oxolano-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo