Learn More
2-Fluoro-1-naftalenocarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30240933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240933 250 mg 250 miligramos
30240731 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF593795250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82128-49-2
Fórmula molecular C11 H7 F O
Peso molecular (g/mol) 174.171
Sinónimo 2-Fluoro-1-naphthaldehyde
Nombre IUPAC 2-fluoronaftaleno-1-carbaldehído
SMILES Fc1ccc2ccccc2c1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-13/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.048