Learn More
2-Fluoro-1-naftalenocarboxaldehído, TRC
Product Code. 30240731
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30240731 2.5 g 2.50 g
30240933 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30240731 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF5937952.5G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82128-49-2
Fórmula molecular C11 H7 F O
Peso molecular (g/mol) 174.171
Sinónimo 2-Fluoro-1-naphthaldehyde
Nombre IUPAC 2-fluoronaftaleno-1-carbaldehído
SMILES Fc1ccc2ccccc2c1C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-1-naphthalenecarboxaldehyde
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7FO/c12-11-6-5-8-3-1-2-4-9(8)10(11)7-13/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.048