Learn More
p-toluenosulfonato de 2-fluoro-1-metilpiridinio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade) |
| CAS | 58086-67-2 |
| Fórmula molecular | C13H14FNO3S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-1-metilpiridin-1-io;4-metilbenzenesulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 283.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0678 |