Learn More
p-toluenosulfonato de 2-fluoro-1-metilpiridinio (grado técnico), TRC
Código de producto. 30394298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394298 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30394298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF598255100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-Toluenesulphonate (Technical Grade)
CAS 58086-67-2
Fórmula molecular C13H14FNO3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Fluoro-1-methylpyridinium Tosylate, 2-Fluoro-N-methylpyridinium Tosylate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.C6H7FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-8-5-3-2-4-6(8)7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-5H,1H3/q;+1/p-1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-].C[n+]2ccccc2F
Nombre IUPAC 2-fluoro-1-metilpiridin-1-io;4-metilbenzenesulfonato
Peso molecular (g/mol) 283.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0678