Learn More
p-toluenesulfonato 2-fluoro-1-metilpiridinio, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397536 5 g 5 g
11387536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11088.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58086-67-2 | C13H14FNO3S | 283.317 g/mol
2-Fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate Is a peptide coupling reagent. Also used in the synthesis of ? -ribonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluenesulfonato 2-fluoro-1-metilpiridinio es un reactivo de acoplamiento de péptidos. También se utiliza en la síntesis de ɑ -ribonucleótidos.
Solubilidad
Soluble en agua (hidrolizados), DMSO, diclorometano y acetonitrilo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58086-67-2
Fórmula molecular C13H14FNO3S
Peso molecular (g/mol) 283.317
Número MDL MFCD00011983
Clave InChI HQWDKLAIDBOLFE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate, 2-fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, 2-fluoro-1-methylpyridinium, mukaiyama's reagent, 2-fluoro-1-methylpyridinium 4-toluenesulfonate, 2-fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulphonate, 2-fluoro-n-methylpyridinium toluene-4-sulfonate, 2-fluoro-1-methylpyridin-1-ium tosylate, 2-fluoro-n-methylpyridiniumtoluene-4-sulphonate, 2-fluoro-1-methyl-pyridin-1-ium; 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 171631
Nombre IUPAC 2-fluoro-1-metilpiridin-1-io;4-metilbenzenesulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].C[N+]1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-1-methylpyridinium p-toluenesulfonate
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4345357
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (hydrolyzes),DMSO,dichloromethane,and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.32
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico