Learn More
2-fluoro-1-metoxi-3-metilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-1-methoxy-3-methylbenzene |
| CAS | 951885-64-6 |
| Fórmula molecular | C8H9FO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9FO/c1-6-4-3-5-7(10-2)8(6)9/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(C)c1F |
| Peso molecular (g/mol) | 140.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0637 |